Drukuj
Fartuchy laboratoryjne, PP, z zamkiem błyskawicznym
Dostawca: HUBEI ORIENT INTL TRADING
HOIT40086W40-XLNPEA 674 PLN
HOIT40086W40-XLNP HOIT40086W40-XXLNP HOIT40086W40-LNP
Fartuchy laboratoryjne, PP, z zamkiem błyskawicznym
Odzież jednorazowa
These disposable laboratory coats are made from PP.
  • With shirt, Korean, knitted collar
  • Elasticated wrist
Weight: 40 g/m²
Sposób pakowania: 5 pcs/ bag, 10 bags/case.