Drukuj

Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

86169.260EA 0 PLN
86169.260
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid)
Formuła: H₃O₂P
MW: 66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183592
Numer CAS: 6303-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-601-5
Jednostka: 3264
ADR: 8,II

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay Min. 49.5 %
Total S (as SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 0.015 %
PO3 + PO4 (as H3PO3) Max. 2 %
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR