Drukuj
siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
87026.180EA 770 PLN
87026.180 87026.460
siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Temp. Wrzenia: 274…275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 184…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012993
Numer CAS: 6283-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-500-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0,05 %
Water Max. 0,5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm