Drukuj
Kwas azotowy 69-71% VLSI, SemiConductor Grade (Honeywell 17512)
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
40303H-2.5L 40303H-260KG
HONC40303H-2.5LEA 990 PLN
HONC40303H-2.5L HONC40303H-260KG
Kwas azotowy 69-71% VLSI, SemiConductor Grade (Honeywell 17512)
Kwas azotowy
RTECS Number: 231-714-2
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C(1,013 hPa)
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1.420 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Particles > 0,5 µm Max. 250 P/ml
Particles > 5 µm Max. 2 P/ml
Assay 69 - 70 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 2 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.05 ppm
Boron (B) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.02 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.02 ppm
Indium (In) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.05 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.05 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.02 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.02 ppm
Vanadium (V) Max. 0.02 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.02 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.1 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 ppm
APHA Max. 10