Drukuj
Woda z 0,1% (v/v) Kwas octowy iodowaty, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
34675-2.5L 34675-4X2.5L
34675-2.5LEA 0 PLN
34675-2.5L HONC34675-4X2.5L
Woda z 0,1% (v/v) Kwas octowy iodowaty, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend, Riedel-de Haën™
Woda z 0,1% (v/v) Kwas octowy iodowaty
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 0,9982 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of acetic acid 0.093 - 0.107 %
pH (20 °C) 3.2 - 3.4
Calcium (Ca) max. 0.5 ppm
Potassium (K) max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.5 ppm
Sodium (Na) max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm min. 20 %
Transmittance at 230 nm min. 75 %
Transmittance from 254 nm min. 99 %
HPLC Gradient at 210 nm max. 50 mAU
HPLC Gradient at 254 nm max. 10 mAU
LC-MS application complying