Drukuj
N,N-Dimetyloformamid ≥99.8% (by GC) for peptide synthesis, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
34440-2.5L 34440-30L
34440-2.5LEA 992 PLN
34440-2.5L 34440-30L
N,N-Dimetyloformamid ≥99.8% (by GC) for peptide synthesis, Burdick & Jackson™
N,N-Dimetyloformamid
Beilstein Number: 605365
Formuła: HCON(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 152…153 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5
Jednostka: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Amines (as dimethylamine) Max. 0.0002 %