Drukuj
FAM Benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin, Petroleum ether, Petroleum spirit
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
24538-18LEA 7110 PLN
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
FAM Benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
FAM benzine
UNSPSC Code: 12191502
Temp. Wrzenia: 65…95 °C
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0.76 g/cm³ (15 °C)
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling range 60 - 95 °C
Density (15 °C) 0.695 - 0.710 g/cm³
Amount of distillate 90 °C 85 - 95 Vol.%
Residue from evaporation (DIN EN ISO 6246) Max. 0.03 g/l
n-Hexane (GC) Max. 5 %
Benzene (GC) Max. 0.1 %
APHA Max. 10