Drukuj
Octan etylu ≥99.0% (by GC), Laboratory Reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
16371-4X5L 16371-5L
16371-4X5LEA 3410 PLN
16371-4X5L HONC16371-5L
Octan etylu ≥99.0% (by GC), Laboratory Reagent
Octan etylu
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 506104
RTECS Number: AH5425000
UNSPSC Code: 12191602
Formuła: CH₃COOC₂H₅
Temp. Wrzenia: 77 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,901 g/cm³
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.0 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Explosion Limit 2.2-11.5 %, 38 °F
Refractive Index n20/D 1.3720 (lit.)
Autoignition Temperature 801 °F