Drukuj
Toluen ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
6784-45EA 2970 PLN
6784-45 6784-25
Toluen ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Toluen
Formuła: C₆H₅CH₃
Temp. topnienia: –95 °C
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.03 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.002 %
Sulfur Compounds ≤0.0003 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use