Drukuj
Tetrahydrofuran ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
6778-45EA 0 PLN
6778-45 6778-25
Tetrahydrofuran ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.05 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Peroxides (as H₂O₂) ≤0.015 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use