Drukuj
Aceton 99,5, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
6776-45EA 1430 PLN
6776-45 6776-25
Aceton 99,5, AR®, Macron Fine Chemicals™
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.2
Temp. topnienia: -95.4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥99.5%
Water (KF) ≤0.3%
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.001%
Alcohols ≤0.06%
Substances Insoluble in Water Passes Test
Substances Reducing KMnO₄ (as O) ≤0.0002%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable