Drukuj
Avantor® Hichrom Polygosil® 60-5 C18, kolumny do HPLC
Dostawca: VWR
Polygosil
POLY5C18250AFEA 0 PLN
POLY5C18250AF POLY-5C18-150A
Avantor® Hichrom Polygosil® 60-5 C18, kolumny do HPLC
Kolumny chromatograficzne
Irregular silica phases for analytical applications.
  • pH stability: 2 to 8