Drukuj
Kwas maleinowy 99,0, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Kwas cis-etenodikarboksylowy
85968.180EA 135 PLN
85968.180 85968.290 85968.360 85968.460
Kwas maleinowy 99,0, GPR RECTAPUR®
Kwas maleinowy
Formuła: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 130…131 °C
Gęstość: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063177
Numer CAS: 110-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-742-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC, area%) Min. 99.0 %
Assay (acidimetric) Min. 99.0 %
Identification Passes test
Melting point 130 --> 135 °C