Drukuj
VWR®, stojak na worki do blenderów
Dostawca: VWR
VWR®
129-1474EA 1180 PLN
129-1474
VWR®, stojak na worki do blenderów
Statywy do probówek Statywy do worków
Ten stojak na worki jest używany do przygotowania partii próbek przed mieszaniem, jak również do przechowywania próbek po mieszaniu.
  • Worki są tymczasowo zamykane za pomocą klipsów zamykających, a następnie zawieszane w szczelinach nośnych stojaka. Może pomieścić do 10 worków blendera serii 400
Gumowe nóżki utrzymują go bardzo stabilnie na blacie, a dolny zbiornik może z łatwością pomieścić 400 ml płynu w razie awarii Stojak na worki pasuje do większości inkubatorów i jest autoklawowalny.