Drukuj
VWR®, Probówki wirówkowe, dno stożkowe, z płaską pokrywką
Dostawca: VWR Collection
525-1311EA 2370 PLN
525-1311 525-1437
VWR®, Probówki wirówkowe, dno stożkowe, z płaską pokrywką
Probówki Probówki wirówkowe
Individually wrapped sterile centrifuge tube.
  • Flat cap with sealing ring
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters