Fenoloftaleina, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Dostawca: VWR Chemicals
86158.150EA
224
PLN
86158.150
86158.180
86158.260
Fenoloftaleina, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Fenoloftaleina
Formuła:
C₂₀H₁₄O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005913 Numer CAS: 77-09-8 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH range (Colourless to Violet-Red) | 8 - 10 |
Absorption Maximum λ (pH 9.8) | 551 - 554 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max; pH 9.8 on Dried Sample) | 500 - 600 |
Clarity of alcohol solution | passes test |
Loss on Drying (110 ºC) | ≤1 |