Drukuj
VWR®, Pipety aspiracyjne
Dostawca: VWR Collection
612-5883EA 272 PLN
612-5883 612-5884 612-5885 612-5886 612-5887
VWR®, Pipety aspiracyjne
Pipety Pipety zasysające
Pipety PS, bez korka, bez podziałki, jednorazowe, sterylne.
  • Stosować w temp. –20 do +50 °C
  • Sterylizacja promieniowaniem gamma SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Okres trwałości 4 lata po miesiącu produkcji
  • Bez wykrywalnych DNaz i RNaz
  • Niepirogenne, nie cytotoksyczne
Do aseptycznego zasysania cieczy przy pomocy próżni.
Certyfikaty: Produkty wytwarzane są w standardzie ISO 13485. Spełnia wymagania BSE/TSE.