Drukuj
Kwas octowy glacial_AcOH 99,5, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
3125-46EA 487 PLN
3125-46 MACR3125-16
Kwas octowy glacial_AcOH 99,5, AR®, Macron Fine Chemicals™
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Temp. topnienia: 17
Temp. Zapłonu: 38.5
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5%
Acetaldehyde (CH₃CHO) ≤0.05%
Residue after Evaporation ≤0.002%
Substances Reducing KMnO₄ (as HCOOH) ≤0.02%
Chloride (Cl) ≤0.001%
Sulfate (SO₄) ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0002%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use