Drukuj
VWR®, system wody ultraczystej, seria A
Dostawca: VWR Collection
171-1250EA 32360 PLN
171-1250 171-1249 171-1460 171-1461
VWR®, system wody ultraczystej, seria A
Systemy oczyszczania wody Systemy czystej i ultra czystej wody
Kompaktowy laboratoryjny system wody typu „plug and play” jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują do 20 L wody ultraczystej typu I lub RO (po odwróconej osmozie) (typu III) dziennie. Jakość wody ultraczystej spełnia lub przekracza normy wody ASTM, CLSI, CAP i ISO Type I.
  • Proste i intuicyjne dozowanie wody za pomocą dozownika lub konsoli centralnej
  • Konsola środkowa to wodoodporny ekran dotykowy o przekątnej
  • 8 cali, zapewniający użytkownikowi pełną kontrolę i dostęp do wydajności systemu
  • Jeden system wody może obsługiwać kilka urządzeń dozujących („tryb 1 + N”)
  • Szybkość dozowania wynosi do 0,5 l/min i dostępne jest dozowanie wolumetryczne
  • Nie jest potrzebny zbiornik magazynowy, ponieważ RO i woda ultraczysta są produkowane na żądanie
  • Materiały eksploatacyjne ze znacznikami RFID w celu łatwiejszego śledzenia żywotności i wydajności
  • Opcja komunikacji bezprzewodowej do sterowania wieloma dozownikami i konsolą środkową (opcja)
  • TOC w czasie rzeczywistym i monitorowanie rezystywności/ przewodności
  • Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zobaczyć najważniejsze informacje (jakość wody, stan systemu, ostrzeżenia) na urządzeniu dozującym i konsoli centralnej (dane przechowywane do 2 lat; do pobrania)
The graphic display on the VWR® water system guides users through system operation, performance, troubleshooting and maintenance, and can be password protected for multiple access levels.
Applications (Type I - ultrapure water): HPLC mobile phase preparation; preparation of reagent blank solutions; sample diluent for GC, HPLC, ICP-MS, AA and other analytical techniques; preparation of buffers and culture media for mammalian cell culture; preparation of molecular biology reagents.
Applications (Type III - RO water): Glassware cleaning, washing machines for glassware, water bath water, autoclave filling, water for laboratory animals.
Certyfikaty: The VWR® water system is delivered with a Certificate of Conformity ensuring that it has been built and tested fully assembled following Standard Operating Procedures, and a Certificate of Calibration for the temperature and resistivity meters built into the system. Consumables are automatically delivered with a Certificate of Quality. Manufacturing site is ISO 9001 (2015) and ISO 140001 certified.
Informacje do zamówienia: For a complete system the production unit and the mandatory accessories have to be ordered. Other accessories and consumables, including wall mounting brackets, purification cartridges and wireless upgrade kit are available separately.
Dodatkowe informacje: VWR® A System starter setup (171-1460) includes 1× VWR® A System, 1×0,2 µm PES final filter, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack, 1× VWR® Cleaning Pack, 1× dispenser kit with on-system anchor, and 1× leak protector for VWR®.
VWR® A TOC System starter setup (171-1461) includes 1× VWR® A System wth TOC, 1×0,2 µm PES final filter for VWR®, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack (low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × dispenser kit with on-system anchor, and 1 × leak protector.