VWR®, system wody ultraczystej, seria P
Dostawca: VWR Collection
171-1248EA
48170
PLN
171-1248
171-1247
171-1462
171-1463
VWR®, system wody ultraczystej, seria P
Systemy oczyszczania wody
Systemy czystej i ultra czystej wody
SPECYFIKACJE
Typ | P |
Environmentally Preferable | |
Woda zasilająca | EDI water, RO water, distilled water, deionised water |
Przepływ | Max. 2 l/min |
TOC content | <5 ppb |
Resistivity at +25 °C | 18,2 MΩ·cm (Type I) |
Cząsteczki | No particles >0,2 μm (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) |
Endotoksyna | <0,001 EU/ml (with Bio filter) |
Mikroorganizmy | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) |
RNazy | <0,5 pg/ml (with Bio filter) |
DNazy | <10 pg/ml (with Bio filter) |
Wymiary - szer. x gł. x wys. | 300×480×510 mm |