Drukuj
VWR®, system wody ultraczystej, seria G
Dostawca: VWR Collection
171-1094EA 80770 PLN
171-1094 171-1096 171-1095 171-1464 171-1465 171-1466
VWR®, system wody ultraczystej, seria G
Systemy oczyszczania wody Systemy czystej i ultra czystej wody
Ten wydajny, intuicyjny system oczyszczania wody w laboratorium umożliwia uzyskiwanie najwyższej klasy wody ultraczystej typu I oraz typu II (EDI) z wody wodociągowej. Jakość wody spełnia lub przekracza odpowiednio normy ASTM, CLSI, CAP i ISO Typ I.
  • Proste i intuicyjne dozowanie wody za pomocą dozownika lub konsoli centralnej
  • Konsola środkowa to wodoodporny ekran dotykowy o przekątnej 8 cali, zapewniający użytkownikowi pełną kontrolę i dostęp do wydajności systemu
  • Jeden system wodny może obsługiwać kilka jednostek dozujących („1 + N mode”)
  • Szybkość dozowania wynosi do 2 l/min i dostępne jest dozowanie wolumetryczne
  • Materiały eksploatacyjne ze znacznikami RFID w celu łatwiejszego śledzenia żywotności i wydajności
  • Opcja komunikacji bezprzewodowej do sterowania wieloma dozownikami i konsolą środkową (opcja)
  • TOC w czasie rzeczywistym i monitorowanie rezystywności/przewodności
  • Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zobaczyć najważniejsze informacje (jakość wody, stan systemu, ostrzeżenia) na urządzeniu dozującym i konsoli centralnej (dane przechowywane do 2 lat; do pobrania)
The graphic display guides users through system operation, performance, troubleshooting and maintenance, and can be password protected for multiple access levels.
Applications (Type I - ultrapure water): HPLC mobile phase preparation; preparation of reagent blank solutions; sample diluent for GC, HPLC, ICP-MS, AA and other analytical techniques; preparation of buffers and culture media for mammalian cell culture; preparation of molecular biology reagents.
Applications (Type II - EDI water): Preparation of chemical and bio-reagents; preparation of culture media; preparation of solutions for chemical analysis (such as HPLC and ICP); clinical analysers; medical devices and equipment rinsing; serum and blood fractionation; ophthalmics.
Certyfikaty: The VWR® water system is delivered with a Certificate of Conformity ensuring that it has been built and tested fully assembled following Standard Operating Procedures, and a Certificate of Calibration for the temperature and resistivity meters built into the system. Consumables are automatically delivered with a Certificate of Quality. Manufacturing site is ISO 9001 (2015) and ISO 140001 certified.
Informacje do zamówienia: For a complete system, the production unit and mandatory accessories have to be ordered. Other accessories and consumables, including wall mounting brackets, purification cartridges and wireless upgrade kit are available separately.
Dodatkowe informacje: VWR® G5 system starter set-up (171-1464) includes 1× VWR® G5 system with TOC, 1×0,2 μm PES final filter for VWR®, 1× VWR® AC pack, 1× VWR® P pack, 1× VWR® RO pack, 12 L/H, 1× VWR® U pack (low TOC), 1× VWR® cleaning pack, 1× leak protector for VWR®, 1× dispenser kit, 1× tank vent filter for VWR®, 1× UV sanitisation module for VWR® tank, 1× 30 L PE tank with sensors for VWR®.
VWR® G10 system starter set-up (171-1465) includes 1× VWR® G10 system with TOC, 1×0,2 μm PES final filter for VWR®, 1× VWR® AC pack, 1× VWR® P pack, 2× VWR® RO pack, 12 L/H, 1× VWR® U pack (low TOC), 1× VWR® cleaning pack, 1× leak protector for VWR®, 1× dispenser kit, 1× tank vent filter for VWR®, 1× UV sanitisation module for VWR® tank, 1× 30 L PE tank with sensors for VWR®.
VWR® G15 system starter set-up (171-1466) includes 1× VWR® G15 system with TOC, 1× 0,2 μm PES final filter for VWR®, 1× VWR® AC pack , 1× VWR® P pack, 2× VWR® RO pack, 16 L/H, 1× VWR® U pack (low TOC), 1× VWR® cleaning pack, 1× leak protector for VWR®, 1× dispenser kit, 1× tank vent filter for VWR®, 1× UV sanitisation module for VWR® tank, 1× 30 L PE tank with sensors for VWR®.