Drukuj
Kolby okrągłodenne ze standardowym szklanym szlifem
Dostawca: witeg Labortechnik
0.618.002 0.618.500 0.615.025 0.615.050 0.618.001 0.618.050 0.618.100 0.618.250
201-1368EA 620 PLN
201-1368 201-1299 201-1293 201-1294 201-1295 201-1296 201-1297 201-1298
Kolby okrągłodenne ze standardowym szklanym szlifem
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze środkową szyjką NS 14/23 lub NS 29/32 i w kolorze brązowym w celu ochrony substancji wrażliwych na światło.
Certyfikaty: Zgodne z DIN 12348.