Copper di-ammonium EDTA 0.025 M roztwór volumetryczny, for complexometry, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
46122-250ML-F
46122-1L-F
46122-250ML-FEA
392
PLN
46122-250ML-F
46122-1L-F
Copper di-ammonium EDTA 0.025 M roztwór volumetryczny, for complexometry, Supelco®
Copper di-ammonium EDTA
For complexometric titration with copper-selective electrode (Cu-ISE).
Formuła:
C₁₀H₂₀CuN₄O₈ |
Numer MDL:
MFCD01863036 Numer CAS: 67989-88-2 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Colour) | Blue |
Appearance (form) | Liquid |
Titration(KT) (Molarity) | 0.024 - 0.026 mol/l |
Density D20/4 | 1.003 - 1.005 |