Drukuj
Kolby do hodowli komórkowych, Nunc
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
153732 156340 156367 156472 156499 156502 156800 159910 159920 178883 178905 169900 159926 178983 159933 132707 132708 132703 132704 132705 132706 178885 178985 156505 159934 132097 132098
734-2046EA 529 PLN
734-2046 734-2063 734-2064 734-2065 734-2066 734-2067 734-2069 734-2167 734-2168 734-2129 734-2131 734-2104 734-1190 734-1340 734-1337 734-2285 734-2286 734-2281 734-2282 734-2283 734-2284 392-0390 392-0391 392-0389 734-1338 734-2608 734-2609
Kolby do hodowli komórkowych, Nunc
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Te kolby do hodowli komórek Nunc ™ są zaprojektowane pod kątem spójności hodowli, zdrowia komórek i odtwarzalności. Wybieraj spośród różnych powierzchni i rozmiarów z powierzchniami hodowli od 25 do 500 cm², aby dopasować je do twoich konkretnych zastosowań i typów komórek.
  • W każdym przypadku zapewniana jest certyfikacja Nunclon Delta, w tym testy czterech różnych typów komórek
  • Kolby o pojemności 175 cm² z kodem kreskowym (*) z dużym kodem 128 są kompatybilne z automatyką
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma i certyfikowane jako niepirogenne
Kolby potraktowane zastrzeżonym preparatem Nunclon ™ Delta zapewniają stały wzrost komórek i maksymalną przyczepność dla szerokiego zakresu rodzajów komórek. Nie modyfikowane kolby Nunc ™ są wykonane z wysokiej jakości, optycznie przezroczystego dziewiczego polistyrenu o hydrofobowej powierzchni idealnej do zawiesinowej hodowli komórek i przydatnej do różnych testów biochemicznych.
Ergonomiczna konstrukcja Nunc ™ EasYFlask z zakrętką o 1/3 obrotu umożliwia obsługę jedną ręką i pozwala uniknąć nadgarstka. Kątowa, wyjątkowo szeroka szyjka zapewnia łatwiejszy dostęp do powierzchni wzrostu za pomocą skrobaków do komórek lub pipet Formowane i drukowane podziałki pomagają w łatwym i szybkim pomiarze podłoża wzrostowego. Standardowe kolby Nunc ™ zostały zaprojektowane z prostą szyjką i opcją kodów kreskowych do automatyzacji hodowli komórek.
Opcje stałego lub filtrowanego korka dla odpowiedniej wymiany gazu. Solidne nakrętki są wentylowane / zamykane ze znakami „Y”, które umożliwiają łatwą wizualną weryfikację pozycji odpowietrzającej, jednocześnie promując wystarczającą wymianę gazu. Nakrętki filtracyjne zapewniają stałą wymianę gazu i stały przepływ powietrza, jednocześnie minimalizując ryzyko zanieczyszczenia.