Drukuj
Trichlorek fosforylu 99,0 Argentometric titration, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorek tlenek fosforu, Tlenochlorek fosforu
87036.230EA 278 PLN
87036.230 87036.290
Trichlorek fosforylu 99,0 Argentometric titration, GPR RECTAPUR®
Trichlorek fosforylu
Formuła: POCl₃
MW: 153.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 107
Temp. topnienia: 1
Numer MDL: MFCD00011443
Numer CAS: 10025-87-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-046-7
Jednostka: 1810
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 12,07506
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless to yellowish liquid
Assay
Colour (APHA) ≤30
Identity Passes test