Drukuj
VWR®, płytki aluminiowe TLC, krzemionka, warstwy niemodyfikowane
Dostawca: VWR Collection
551-0005EA 600 PLN
551-0005 551-0018 551-0020 551-0021 551-0032
VWR®, płytki aluminiowe TLC, krzemionka, warstwy niemodyfikowane
Płytki do TLC
Te aluminiowe płytki TLC są odpowiednie do łatwego i szybkiego aplikowania próbek. Są one elastyczne i mogą być cięte w celu dopasowania do różnych wymagań dotyczących wielkości płytek.
  • Wysoka przepustowość próbki w krótkim czasie
  • Produkt pilotażowy dla chromatografii HPLC lub Flash
  • Odpowiedni do testów przesiewowych
Wskaźnik: Aktywowana manganem krzemionka cynkowa z zieloną fluorescencją dla krótkiej fali UV (254 nm).
Binder: Stabilny w prawie wszystkich rozpuszczalnikach organicznych.
Rozmiar cząsteczki: 5 - 17 µm