Drukuj
VWR®, płytki szklane HPTLC, krzemionka, warstwy niemodyfikowane
Dostawca: VWR Collection
551-0008EA 1960 PLN
551-0008 551-0019 551-0022 551-0026
VWR®, płytki szklane HPTLC, krzemionka, warstwy niemodyfikowane
Płytki do TLC
Te szklane płytki HPTLC wykorzystują zoptymalizowaną wielkość cząsteczek, co skutkuje lepszą wydajnością separacji.
  • Krótki dystans migracji
  • Zwiększona czułość wykrywania
  • Mniejsza ilość potrzebnej próbki
Wskaźnik: Aktywowana manganem krzemionka cynkowa z zieloną fluorescencją dla krótkiej fali UV (254 nm).
Binder: Stabilny w prawie wszystkich rozpuszczalnikach organicznych.
Rozmiar cząsteczki: 2 - 10 µm