Drukuj
VWR®, płytki szklane TLC, krzemionka, warstwy niemodyfikowane
Dostawca: VWR Collection
551-0006EA 793 PLN
551-0006 551-0013 551-0014 551-0017 551-0024 551-0031
VWR®, płytki szklane TLC, krzemionka, warstwy niemodyfikowane
Płytki do TLC
Te szklane płytki TLC są odpowiednie do łatwego i szybkiego zastosowania próbek.
  • Wysoka przepustowość próbki w krótkim czasie
  • Produkt pilotażowy dla chromatografii HPLC lub Flash
  • Odpowiedni do testów przesiewowych
Wskaźnik: Aktywowana manganem krzemionka cynkowa z zieloną fluorescencją dla krótkiej fali UV (254 nm).
Binder: Stabilny w prawie wszystkich rozpuszczalnikach organicznych.
Rozmiar cząsteczki: 5 - 17 µm