Drukuj
VWR®, szklane płytki HPTLC, Silica HP, warstwy niemodyfikowane
Dostawca: VWR Collection
551-0009EA 2190 PLN
551-0009 551-0023 551-0027 551-0028
VWR®, szklane płytki HPTLC, Silica HP, warstwy niemodyfikowane
Płytki do TLC
Te szklane płytki HPTLC mają doskonałą wydajność separacji dzięki zoptymalizowanemu rozkładowi wielkości cząstek.
  • Szczególna zdolność barwienia i odporność na ścieranie dzięki zoptymalizowanemu systemowi wiążącemu
  • Dobra zwilżalność zapewniająca dokładne wyniki barwienia, nawet przy użyciu w 100% wodnych odczynników detekcyjnych
Powierzchnia właściwa (BET): ~500 m²/g
Specyficzna objętość porów: 0,75 ml/g
Rozmiar cząsteczki: 2 - 10 µm