Drukuj
VWR®, termometr z potrójnym wyświetlaczem i alarmem
Dostawca: VWR
VWR®
620-2716EA 366 PLN
620-2716 620-2715 620-2717 620-2711
VWR®, termometr z potrójnym wyświetlaczem i alarmem
Termometry Termometry cyfrowe
Ten cyfrowy termometr z alarmem jest przeznaczony do użytku w warunkach otoczenia. Jest przeznaczony do kontroli temperatury w obszarach chłodzenia i mrożenia w laboratoriach i aptekach.
  • Alarm wizualny i akustyczny
  • Pokazuje jednocześnie wartość aktualną oraz wartości maks./min.
  • Możliwość zmiany jednostek między °C a °F
  • Certyfikat kalibracji w 3 punktach
Oprócz standardowej funkcji alarmowej, po aktywowaniu alarmu akustycznego należy go potwierdzić naciskając przycisk potwierdzenia alarmu. Alarm wizualny pozostaje aktywny do momentu, aż wartość pomiarowa nie wróci pomiędzy wartości dozwolone.
* external sensor
** internal sensor
Dodatkowe informacje: Modele BCT 210 i BCT 220 są dostarczane wraz z roztworem glikolu w butelkach szklanych.
Uwaga: Uwaga, niebezpieczeństwo zranienia dłoni! Należy sprawdzić, czy butelki nie noszą oznak pęknięć. Należy uważać na możliwość wycieku roztworu glikolu. Na wypadek nieszczelnej butelki należy używać rękawic nitrylowych.