Drukuj
Bezpieczne okulary spawalnicze, Ultrasonic Flip-up
Dostawca: UVEX
9302.045 9302.043
UVEX9302.045EA 297 PLN
UVEX9302.045 UVEX9302.043
Bezpieczne okulary spawalnicze, Ultrasonic Flip-up
Gogle
Gogle spawalnicze z szerokim polem widzenia mają sportowy wygląd i nadają się również jako gogle na okulary korekcyjne.
  • Idealne rozpoznawanie kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym Uvex
  • Nowa technologia filtrów łączy ochronę UV 400 i IR
  • Filtr po obu stronach jest wyjątkowo odporny na zarysowania, minimalizując oparzenia spowodowane iskrami spawalniczymi
  • Brak problemów z ciśnieniem podczas długotrwałego noszenia, dzięki połączeniu twardych i miękkich elementów
Połączenie twardych i miękkich materiałów zastosowanych w uvex ultrasonic zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną z optymalną ścieralnością. Gogle szerokokątne można nosić przez długi czas bez żadnych problemów z ciśnieniem. Elastyczny miękki element pozwala dopasować się do każdej twarzy, zapewniając dokładne dopasowanie, zapewniając kompleksową ochronę boczną wokół oczu, nawet w przypadku noszenia na okularach korekcyjnych.
Uvex ultrasonic oferuje wyjątkową wentylację, zapewniając przyjemne środowisko wewnętrzne, które nie powoduje podrażnień. Charakteryzują się również sportowym wyglądem, panoramicznym polem widzenia oraz szybką i łatwą wymianą soczewek. Wersja ochronna spawalnicza gogli ma praktyczną składaną soczewkę, którą bardzo łatwo wymienić.
Certyfikaty: EN 166; EN 169; EN 170