Inkubatory z chłodzeniem kompresorem zapewniają temperaturę z zakresu od 3 do 70 °C, z wymuszoną konwekcją powietrza i regulacją prędkości wentylatora (w zakresie 50 do 100%). Są wyposażone w komorę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (DIN 1.4016) oraz zewnętrzne pokrycie ze stali nierdzewnej. Modele PREMIUM oferują intuicyjne menu i przyjazne oprogramowanie, złącze USB do pobierania danych i wgrywania programów przy pomocy pamięci USB. Można je podłączyć do sieci Ethernet lub Wi-Fi w celu zdalnego sterowania z dowolnego komputera. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia e-mail o wybranych parametrach.
- Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy z kolorowym 7"-calowym ekranem dotykowym do zmiany i podglądu aktualnych parametrów podczas pracy
- Dostęp po podaniu hasła, możliwość zdefiniowania 5 kont dla użytkowników
- 40 pozycji do zapisania programów użytkowników, szybka i łatwa zmiana parametrów podczas realizacji programu
- Wielosegmentowy profil temperatura-czas (do 100 segmentów) z regulowanymi nachyleniami gradientów zmian
- Czasomierz z ustawieniem od 1 min do 366 dni lub praca ciągła
- Funkcja regulowanego opóźnienia startu i zapętlenia
- Regulowany termostat bezpieczeństwa klasy 3.3 (DIN 12880) chroniący próbki i inkubator przed przekroczeniem i nieosiągnięciem temperatury docelowej
- Bezpieczny dla środowiska czynnik chłodniczy (R1234ze) o bardzo niskim potencjale cieplarnianym (GWP równe 7)
Obydwa modele wyposażone są w pełne drzwiczki zewnętrzne i szklane drzwiczki wewnętrzne. Są wyposażone w złącze dostępowe 30 mm, zamek drzwi, wewnętrzne oświetlenie LED i gniazdko wewnętrzne (230 V, 50 Hz, IP54) na wtyczki UE (możliwość zamówienia z wersją na wtyczki UK lub szwajcarskie). Modele IL 150R można ustawiać jeden na drugim bez dodatkowego zestawu do piętrowania, pozostałych modeli nie można ustawiać na sobie.
Funkcje bezpieczeństwa obejmują: dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury, system sterujący na wypadek awarii zasilania, funkcję automatycznego rozmrażania, alarm otwartych drzwiczek, alarm awarii czujnika temperatury oraz funkcję autodiagnostyki.
Urządzenia są wyposażone w oprogramowanie sterujące Premium i ułatwiają zachowanie zgodności ze standardem GLP dzięki zabezpieczeniu hasłem, rejestrowi zdarzeń i pamięci wewnętrznej przechowującej maksymalnie 10000 rekordów danych na każdego użytkownika (maks. czas przechowywania 12 miesięcy). Dane można wyświetlać na wyświetlaczu lub na komputerze w formie tabelarycznej lub graficznej.
Dodatkowe informacje: Modele są dostarczane z dwoma lub trzema (IL 250R) nierdzewnymi półkami drucianymi, jedną dolną półką drucianą, kluczykami do zamka (2 szt.), certyfikatem badania przez producenta w 37 ℃, przewodem sieciowym Ethernet, wielojęzycznym podręcznikiem obsługi oraz oprogramowaniem sterującym Premium (do pobrania z pamięci wewnętrznej i zapisania na pamięci USB).