Drukuj
VWR®, rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, sterylne, ISO 5
Dostawca: VWR Collection
112-5431EA 2840 PLN
112-5431 112-5427 112-5428 112-5429 112-5430 112-5426
VWR®, rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, sterylne, ISO 5
Rękawice
Miękkie nitrylowe rękawice VWR do pomieszczeń czystych są wytwarzane z akrylonitrylo-butadienu.
  • Oburęczny, z teksturowanymi palcami i koralikowym mankietem
  • Nie wykonane z lateksu z naturalnej gumy
  • Statycznie rozpraszające
  • Jednorazowego użytku
  • Sterylizacja za pomocą promieniowania gamma do SAL 10⁻⁶
Nadaje się do stosowania w klasach czystości ISO 5 (FED-STD-209E klasa 100) lub wyższych.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016