Drukuj
Zautomatyzowany licznik komórek, ADAM-MC2
Dostawca: NanoEnTek
ADAM™
734-3337EA 77590 PLN
NANOADAM-MC2 734-3402 734-3337 NANOADAM-MC2_D
Zautomatyzowany licznik komórek, ADAM-MC2
Liczniki komórek Liczniki komórek, automatyczne
ADAM-MC2 to automatyczny , fluorescencyjny licznik komórek, który wykonuje zliczanie komórek i pomiary żywotności z najwyższą dokładnością, mogącą zastąpić analizy z wykorzystaniem cytometrii przepływowej. W połączeniu z jednorazowym mikroprzepływowym Accuchipem obsługa jest niezwykle prosta i ekonomiczna. Wykorzystując metodę barwienia PI (Propidium Iodide), najbardziej zaawansowaną optykę LED i technologię wykrywania CMOS, ADAM-MC2 jest idealnym rozwiązaniem do pracy z zagregowanymi, nieregularnymi komórkami, takimi jak komórki CAR-T, komórki CAR-NK lub komórki tłuszczowe pochodzące komórki macierzyste.
  • Podaje liczbę wszystkich komórek, żywych komórek, martwych komórek i oraz żywotności (%)
  • Idealny do próbek zawierających zagregowane lub nieregularnie ukształtowane populacje komórek
  • Krótki czas zliczania wynoszący tylko 25 sekund
  • Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego - nie wymaga dodatkowego komputera/laptopa
  • Proste, eleganckie, łatwe do nauczenia, łatwe w obsłudze oprogramowanie
  • Opcja Wi-Fi do wysyłania wyników bezpośrednio przez e-mail
  • Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
Do użytku z 4-kanałowymi prowadnicami Accuchip.
Dodatkowe informacje: Zestaw AccuChip i kulki kalibracyjne są dołączone do licznika komórek.