Drukuj
Automatyczny licznik komórek, EVE™ Plus
Dostawca: NanoEnTek
EVE™
734-3333EA 22860 PLN
NANOEVE-MC2 734-3333 734-3400
Automatyczny licznik komórek, EVE™ Plus
Liczniki komórek Liczniki komórek, automatyczne
EVE™ PLUS to kompaktowy automatyczny licznik komórek z jednorazowymi płytkami, wykorzystujący technikę barwienia. Wysoka dokładność oznaczeń miana komórek eukariotycznych w czasie poniżej 1 sekundy. Ponadto stosując barwienie błękitem trypanu, system precyzyjnie odróżni komórki żywe od martwych, aby dostarczyć wiarygodnych danych dotyczących żywotności komórek. W porównaniu do ręcznego liczenia komórek przy użyciu klasycznych hemocytometrów automatyczny licznik komórek EVE™ PLUS zapewnia trzy główne korzyści:
  • Odtwarzalne, obiektywne dane, wolne od ludzkiego braku obiektywizmu/błędów
  • Szybki, oszczędny przepływ pracy oszczędza czas i zwiększa produktywność
  • Jednorazowe szkiełka do liczenia poprawiają bezpieczeństwo w laboratorium
Based on its well established precursor Eve™, the EVE™ Plus uses advanced optics and image analysis algorithms for counting, even challenging clumped cell populations, at a precision that is proven to be comparable to more complex fluorescence-based counting methods.
The cell concentration measuring range has been increased to 1×10⁴ to 2×10⁷ cells/ml with cell sizes ranging from 5 to 60 µm being recognised. The system can, therefore, be used on all kinds of round shaped mammalian cell lines, primary cells, red blood cells, PBMC, and some round types of yeast. For irregular shaped cells we recommend you use the ADAM-MC2 fluorescence-based cell counter.
A well-arranged touch screen user interface together with smart data storage and transfer options guarantee for easy and hassle-free operation.
EVE cell counting slides offer reproducible and reliable measurements and analysis. The unique design eliminates the use of cover slips and allows for exact volume control (10 µl cell suspension per test). In contrast to classical haemocytometers the disposable slides reduce the user’s risk of exposure to biological samples and eliminate the need for washing or autoclaving components. Each slide contains two enclosed chambers allowing for two tests per slide.
To prevent biased, unreliable results when using poor quality replicas, EVE slide packs do include an individual access code, which you must enter in the EVE PLUS software for authentication. Each access code is valid for up to 200 tests and can be used on an unlimited number of EVE PLUS instruments.