Drukuj
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy ≥99.0% for ion pair chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
86853-10G-FEA 723 PLN
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy ≥99.0% for ion pair chromatography, Supelco®
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy
Formuła: (C₄H₉)₄NHSO₄
Temp. topnienia: 169…172 °C
Numer MDL: MFCD00011637
Numer CAS: 32503-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&vid=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&prid=web&clid=SAPDAM