Drukuj
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan ≥99.0% (by GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Dostawca: Merck
52619-250ML 52619-50ML
52619-250MLEA 1510 PLN
52619-250ML 52619-50ML
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan ≥99.0% (by GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Formuła: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Temp. topnienia: –82 °C
Numer MDL: MFCD00008259
Numer CAS: 999-97-3
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bb897a49260bc7677ad1f6d36b4d92877583818&vid=aacae6d820fe7f24349e379841e4cf581b4c637f&prid=web&clid=SAPDAM