Drukuj
chlorotrimetylosilan ≥99.0% (by GC), liquid, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
89595-10ML 89595-10X1ML 89595-50ML
89595-10MLEA 138 PLN
89595-10ML 89595-10X1ML 89595-50ML
chlorotrimetylosilan ≥99.0% (by GC), liquid, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
chlorotrimetylosilan
Chlorotrimethylsilane is a silylation reagent used in the derivatization of triglycerides into volatile fatty esters by gas chromatography (GC).
Formuła: C₃H₉ClSi
Temp. Wrzenia: 57 °C (lit.)
Temp. topnienia: –40 °C (lit.)
Gęstość: 0,856 g/cm³ (25 °C) (lit.)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Numer MDL: MFCD00000502
Numer CAS: 75-77-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-900-5
Jednostka: 1298
ADR: 3 (8),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff9926d6dfe487ae3b2b4ae5488fb78cf647e927&vid=ff9926d6dfe487ae3b2b4ae5488fb78cf647e927&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) Colorless
Purity (GC Area %) ≥ 99.0 %
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure