Drukuj
VWR® IS Wagi o dużej ładowności
Dostawca: VWR Collection
611-4530EA 3640 PLN
611-4530 611-4549 611-4550 611-4536 611-4528 611-4537 611-4529 611-4539 611-4557 611-4558 611-4559 611-4540 611-4538 611-4556 611-4547 611-4548 611-4520 611-4546 611-4946 611-4947 611-4948 611-4949 611-4950 611-4951
VWR® IS Wagi o dużej ładowności
Wagi
Wagi o dużej nośności serii IS to solidne, wiarygodne i dokładne urządzenia. Modele z tej serii mogą być wyposażone w podświetlany wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu, duży wyświetlacz graficzny lub duży kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali. Konstrukcja wag oznacza najwyższą dokładność w atrakcyjnej cenie.
  • Konstrukcja wagi oparta o czujniki EMFR (electro-magnetic force restoration) dla rozdzielczości 0,01 g
  • System ważenia o wysokiej czytelnościdokładności (dla rozdzielczości 0,1 g)
  • Solidnie zbudowany z ergonomiczną klawiaturą
  • Kalibracja zewnętrzna
  • Jednostki miary można wybierać i dostosowywać
  • Hak do ważenia pod wagą może być używany do ważenia dużych próbek lub oznaczania gęstości ciał stałych (oprogramowanie w zestawie)
  • Języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i portugalski (oprócz modeli z wyświetlaczem LCD)
Modele z dużym wyświetlaczem matrycowo-punktowym o łatwym odczycie, łatwe w obsłudze, z dużą bazą receptur/preparatów, zapis ostatnich danych kalibracyjnych GLP/ISO, wiele wbudowanych zaawansowanych funkcji sprawia, że idealnie się sprawdzą w użyciu laboratoryjnym. Dostępne funkcje formułowania związków złożonych i kontroli jakości. Urządzenia są wyposażone w interfejs RS232, dzięki któremu idealnie się nadają do ważenia kontrolnego, ważenia procentowego, odliczania sztuk, sumowania, ważenia dynamicznego i określania maksymalnego obciążenia (rejestrowanie wartości szczytowej).
Modele z dużym kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5" cali (800×480 pikseli) mają te same funkcje co powyższe modele z wyświetlaczem graficznym, a ponadto oferują łatwy i intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji za pomocą menu z ikonami. Przyjazna obsługa i dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji wagi oraz bazy danych przekłada się na poprawę wydajności i efektywności pracy. Te zaawansowane modele mają funkcję zabezpieczenia hasłem dla obsługi przez wielu użytkowników oraz złącze USB do importu/eksportu danych do/z bazy. Dostępne są zaawansowane funkcje odliczania sztuk z raportem statystycznym oraz funkcje obsługi materiałów tekstylnych z pomiarem włókien i raportowaniem statystycznym. Modele z ekranem dotykowym oferują możliwości statystyczne we wszystkich funkcjach dostępnych w modelach z ekranem graficznym, a w odróżnieniu od innych modeli obsługują funkcje bazodanowe.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z osłoną ochronną z tworzywa.