Drukuj
Fiolki z zaciskami, ND20, La-Pha-Pack™
Dostawca: LA PHA PACK
20090795 20090297 20091405 20090342 20090796
548-3090EA 390 PLN
548-3090 548-3055 548-3056 548-3057 548-3091
Fiolki z zaciskami, ND20, La-Pha-Pack™
Vialki
Vialki z przeźroczystego lub oranżowego szkła o okrągłym lub płaskim dnie i objętości od 5 do 20 ml. Vialki o zaokrąglonym dnie są bardziej wytrzymałe i odporne na wysokie ciśnienie, powstające w procesie ogrzewania. Vialki o płaskim dnie są bardziej odpowiednie dla określonych aparatów.
  • Ciśnienie jest bezpiecznie uwalnine przy zastosowaniu różnego rodzaju sept
  • Kapsle metaliczne i bimetaliczne przeznaczone są do autosamplerów CTC Combi PAL and Shimadzu AOC5000
  • Kapsle z septą typu Pharma-Fix (Butyl / PTFE) osiągają najlepsze właściwości uszczelniające
  • Vialki są wytrzymałe na wysokie ciśnienie wewnętrzne, ponieważ grubość ścianki wynosi 1,2 mm
* Do vialek z płaską szyjką
** Do vialek ze ściętą szyjką