Drukuj
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd ≥99.0%, Ultra Pure Grade
Dostawca: VWR Chemicals
0487-1GEA 463 PLN
0487-1G 0487-10G 0487-500 0487-100G
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd ≥99.0%, Ultra Pure Grade
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Formuła: C₉H₁₈O₅S
Temp. Wrzenia: 402 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 109,5…110,5 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063273
Numer CAS: 367-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-703-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@300nm (5%, Water) ≤ 0.13
Abs.@400nm (5%, Water) ≤ 0.06
Dioxane Test PASS / FAIL
Identification (IR) PASS / Fail
Melting Point 110 - 114 Degrees C
Moisture (KF) ≤ 1.0 %
pH (5%, Water) @25C 5 - 7
Purity ≥ 99.0 %
Solubility (5%, Water) PASS / Fail
Specific Rotation (1%, Water) -34.0 - -29.0 degrees