Drukuj
VWR® VisiScope® 260, mikroskopy stereoskopowe
Dostawca: VWR Collection
630-3072EA 1830 PLN
630-3072 630-3073 630-3074
VWR® VisiScope® 260, mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy
Bezprzewodowe mikroskopy z serii Visiscope® 260 obejmują dwuokularowy mikroskop stereoskopowy, dwuokularowy mikroskop stereo z zoomem ora trójokularowy mikroskop stereo z zoomem. Idealny do zastosowań w szkolnictwie wyższym i laboratoriach.
  • Metoda obserwacji w jasnym polu dla światła przechodzącego i padającego
  • Zielony system optyczny
  • Głowica obrotowa 360°
  • Długotrwałe podświetlenie EcoLED
  • Wykorzystuje akumulatory Ni-MH o czasie pracy do do 12 godzin
Modele z zoomem stereo są wyposażone w parafokalny zoom achromatyczny
Informacje do zamówienia: Rechargeable batteries not included.
Dodatkowe informacje: Dostarczane gotowe do użycia z okularami, obiektywem, zasilaczem wielowtykowym, osłona przeciwpyłową i instrukcją obsługi, wersja cyfrowa do pobrania