Drukuj
Autoklawy ładowane od góry
Dostawca: TUTTNAUER
2840ELV-D 3850ELV-D 3870ELV-D 5075ELV-D 3870ELVC-G-D 2840ELV-WR-D 3850ELV-WR-D 3870ELV-WR-D 5075ELV-WR-D 5075ELV-CG-D
481-0558EA 67270 PLN
481-0558 481-0570 481-0576 481-0588 481-0909 481-0906 481-0904 481-0905 481-0907 TUTT5075ELV-CG-D
Autoklawy ładowane od góry
Autoklawy Autoklawy (sterylizatory parowe)
Autoklawy laboratoryjne Tuttnauer są idealne do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych stosowanych w instytutach badawczych, uczelniach, w przemyśle medycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym, spożywczym i chemicznym. Zaawansowana linia laboratoryjna to wysokiej jakości gama niezawodnych modeli stołowych (ładowanych od przodu) i pionowych (ładowanych od góry) o pojemności komory od 28 do 160 litrów, które stanowią jedno rozwiązanie dla pełnego spektrum potrzeb związanych ze sterylizacją. Autoklawy można w pełni konfigurować, od ogólnego użytku do zastosowań specyficznych dla klienta. Jednostki z serii Essential lub Hi End można dostosować za pomocą różnych opcjonalnych funkcji, aby sprostać bardziej specyficznym lub wymagającym aplikacjom. Zakres temperatur sterylizacji wynosi od 105 do 138 °C.
  • Wysokiej jakości komora ze stali nierdzewnej AISI 316L, drzwi z wykończeniem lustrzanym
  • Zaawansowany system sterowania z prostą w obsłudze 3-przyciskową klawiaturą
  • Maksymalnie 20 konfigurowalnych programów cyklu
  • Standardowe złącza USB i Ethernet do łatwego przesyłania danych o cyklu do komputera
  • 2 wszechstronne czujniki temperatury PT100
  • Obudowa ze stali szlachetnej AISI 304
Laboratoryjne autoklawy Essential pionowe (ładowane od góry) są przeznaczone do postawienia na posadzce. Modele ELV-D są zaprojektowane do podłączenia do instalacji mediów. Charakteryzuje je wytwarzanie pary wewnątrz komory za pomocą elementu grzewczego umieszczonego w podłodze komory. Za pomocą tych modeli użytkownik może realizować podstawowe cykle sterylizacji wsadów stałych, ciekłych oraz odpadów (stałych lub ciekłych). Za pomocą różnych opcji i akcesoriów można rozszerzyć możliwości autoklawu, przyspieszając czas schładzania oraz umożliwiając bezpieczną pracę z niebezpiecznymi wsadami.
* Automatyczne napełnianie i opróżnianie komory
* Automatyczne chłodzenie odpływu do kanalizacji do temp. 60 °C (według parametrów)
Modele niezależne ELV-WR-D są wyposażone w zbiornik wody i wymagają jedynie podłączenia zasilania.
Laboratoryjne autoklawy Hi End pionowe (ładowane od góry) są przeznaczone do postawienia na posadzce. Modele ELVC-GD są zaprojektowane do podłączenia do instalacji mediów. Charakteryzuje je wytwarzanie pary za pomocą wbudowanego generatora oraz dostępna w standardzie opcja szybkiego schładzania. Za pomocą tych modeli użytkownik może realizować oprócz podstawowych cykli sterylizacji wsadów stałych, ciekłych oraz odpadów (stałych lub ciekłych) również sterylizację cieczy z funkcją szybkiego schładzania. Za pomocą różnych opcji i akcesoriów można rozszerzyć możliwości autoklawu, przyspieszając czas schładzania, susząc produkty pod koniec cyklu oraz umożliwiając bezpieczną pracę z niebezpiecznymi wsadami.
* Niezbędne są pełne media (woda wodociągowa i demineralizowana, przyłącze odpływu, sprężone powietrze i elektryczność)
* Funkcja automatycznego napełniania i opróżniania
* Automatyczne chłodzenie odpływu do kanalizacji do temp. 60 °C (według parametrów)
Informacje do zamówienia: Na życzenie dostępne są akcesoria oraz wybór opcji montowanych fabrycznie, na przykład układ chłodzenia szybkiego/powietrzem, chłodzenie błyskawiczne, próżniowanie wstępne/końcowe oraz modele przeznaczone do sterylizacji niebezpiecznych odpadów biologicznych. Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży firmy Avantor przed złożeniem zamówienia, gdyż opcji tych nie można zamontować później.
Dodatkowe informacje: Uwaga: Wszystkie modele 2840 oraz Essential niezależne” 3850 są zasilane prądem jednofazowym 230 V, natomiast modele Essential oraz Hi End 3850, a także wszystkie modele 3870, 5050 i 5075 oraz modele Essential „niezależne” 3870 i 5075 są zasilane prądem trójfazowym 400 V.