Drukuj
Chloran(I) sodu solution 13% (w/v), Technical Grade
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Podchloryn sodu
213322.1214 213322.0715
APPC213322.1214EA 222 PLN
APPC213322.1214 APPC213322.0715
Chloran(I) sodu solution 13% (w/v), Technical Grade
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Temp. topnienia: -6
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Jednostka: 1791
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08702
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Active Chlorine, Iodometry) 10.0 - 14.0%
NaCl Max. 11.5%