Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, ChainExtra, z krótkim mankietem
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2542411R0302 2542412R0302 2542413R0302 2542414R0302
DALL2542411R0302EA 1980 PLN
DALL2542411R0302 DALL2542412R0302 DALL2542413R0302 DALL2542414R0302
Rękawice odporne na przecięcie, ChainExtra, z krótkim mankietem
Rękawice
Te w pełni dwustronne rękawice kolczaste są wyposażone w wytrzymałe regulowane paski i zapięcie na napy Łączą w sobie bezpieczeństwo, jakość i komfort, chroniąc przed skaleczeniami, powszechnym zagrożeniem w przemyśle mięsnym i przetwórczym.
  • Odpinane i wymienne paski z tworzywa sztucznego ze środkiem przeciwdrobnoustrojowym
  • Uszkodzone paski można szybko i łatwo wymienić
  • Pewne zapięcie dla bezpiecznego dopasowania za każdym razem; nie ma rozcięcia bocznego, które może pozwolić na wejście noża na poziomie nadgarstka
  • Wyposażony w znacznik identyfikacyjny, który użytkownik może spersonalizować
  • Każda rękawica jest oznaczona unikalnym numerem dla identyfikowalności i prowadzenia dokumentacji
  • Wyjątkowa jakość spoin z siatki łańcuchowej, zmniejszająca liczbę napraw i wydłużająca żywotność rękawicy
  • Ochrona dłoni i części przedramienia
Typowe zastosowania obejmują: Obróbka metali, linie przetwórstwa mięsnego, odkostnianie mięsa, prace drobiarskie, przetwórstwo ryb.
Długość: 308 do 370 mm (w zależności od rozmiaru)
Waga: 254 do 360 g (w zależności od rozmiaru)
Grubość kolczugi: 0,05 mm
Średnica zewnętrzna pierścienia: 4 mm
Certyfikaty: EN 14328; Zgodny z dyrektywą EC 89/686 / CEE
Sposób pakowania: Każda rękawica jest zapakowana w torbę lub etui, do której przyklejona jest metka wskazująca model wraz z instrukcją użytkowania w wielu językach.
Uwaga: Kolor podany w tabeli zamówień określa kolor plastikowych pasków oznaczonych kolorem.