Drukuj
Rękawice do badań, nitrylowe, Nitril® NextGen®
Dostawca: MEDITRADE
1283A-S_U 1283A-L_U 1283A-XL_U 1283A-M 1283ALPALETT_U 1283AMPALETT_U
ROES1283A-S_UEA 297 PLN
ROES1283A-S_U ROES1283A-L_U ROES1283A-XL_U ROES1283A-M ROES1283ALPALETT_U ROES1283AMPALETT_U
Rękawice do badań, nitrylowe, Nitril® NextGen®
Rękawice
Te Nitrile® NextGen® są jednorazowymi rękawiczkami z nielateksowego kauczuku nitrylowo-butadienowego (NBR). „Innovation-Soft-Formula” nadaje rękawicy nitrylowej prawie lateksowej, wysokiej elastyczności i odporności na rozdarcie. Wewnętrzna powłoka polimerowa umożliwia łatwe zakładanie.
  • Intuicyjne dopasowanie z podwiniętym brzegiem
  • Niesterylne
  • Oburęczne
  • Mikro-chropowate
  • Do jednorazowego użytku
Nitryl nie zawiera białek alergizujących, dlatego nadaje się dla użytkowników ze zdiagnozowaną alergią na lateks. Nitryl jest wolny od większości substancji pomocniczych, które mogą powodować alergie typu IV.
Nadaje się do środków czyszczących i dezynfekujących oraz do innych zastosowań w laboratorium, w przemyśle farmaceutycznym, do profesjonalnego czyszczenia, gastronomii i ogólnie do obsługi żywności. Idealne dla wrażliwych użytkowników z rozpoznaną alergią na lateks (typ I).
Certyfikaty: EN 455, EN 374-1/2/3; Kat. III; AQL 1,5