Drukuj
Rękawice przemysłowe, HyFlex® 11-849
Dostawca: Ansell
11-849/6 11-849/8 11-849/9 11-849/10 11-849/11 11-849/7
ANSE11-849/6EA 430 PLN
ANSE11-849/6 ANSE11-849/8 ANSE11-849/9 ANSE11-849/10 ANSE11-849/11 ANSE11-849/7
Rękawice przemysłowe, HyFlex® 11-849
Rękawice
The fully dipped design offers 360° protection against scratches, snags, and dirt, while the thin foam nitrile coating allow the hand to breath for better comfort.
  • Zaprojektowane, aby zapewnić komfort i ochronę przed zadrapaniami, zaczepami i brudem
  • Oddychająca powłoka 360 ° zapewnia dodatkową ochronę dłoni, bez uszczerbku dla wygody
  • Technologia ANSELL GRIP ™ zapewnia przyczepność i bezpieczniejszy dzień w pracy
  • Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca bezpieczne i wygodne dopasowanie w celu zoptymalizowania wydajności pracownika
Fortix® Technology: Cienka, sprężysta i oddychająca powłoka z pianki nitrylowej, która znacznie wydłuża żywotność rękawicy i poprawia komfort w zastosowaniach ściernych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121A); Kat. II
Sposób pakowania: Gloves are packaged 12 pairs per bag, 12 bags per carton.