Drukuj
VWR®, Mata laboratoryjna na stanowisko pracy
Dostawca: VWR Collection
111-2431EA 283 PLN
111-2431
VWR®, Mata laboratoryjna na stanowisko pracy
Ochraniacze powierzchni Ochraniacze powierzchni
These durable FDA food grade silicone lab mats are ideal for every type of laboratory and more specialised areas such as cold rooms, cleanrooms, sterile suites and areas where high sterility is a requirement. They safely facilitate workflow processes with organisation and easy clean up.
  • Odwracalne - strona pierwsza Kombinacja kratowanej i gładkiej powierzchni; Drugie okno: Tylko gładka powierzchnia!
  • Utrzymuje blaty w czystości i chroni przed plamami, zalaniem i zużyciem, chroni przed gorącymi przedmiotami do +200 °C
  • Warga wokół krawędzi może pomieścić ok. 250 ml płynu
  • Powierzchnia antypoślizgowa pomaga utrzymać matę i przedmioty na miejscu
  • Tłumienie hałasu, redukujące dźwięk z wibracji zwykłego sprzętu na stole
  • Chemicznie obojętny, nie reaguje z większością chemikaliów
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze +121 °C przez 15 minut
Te trwałe maty laboratoryjne z silikonu zgodnego z FDA są idealne do każdego rodzaju laboratorium i bardziej specjalistycznych obszarów, takich jak chłodnie, pomieszczenia czyste, sterylne apartamenty i obszary, w których wymagana jest wysoka sterylność.
Maty te nadają się do wielokrotnego użytku, dzięki czemu zmniejszają ilość odpadów, dzięki czemu są bardziej przyjazną dla środowiska opcją niż maty jednorazowe. Mogą być łatwo czyszczone przy użyciu każdego standardowego środka dezynfekującego przez proste przetarcie i nadają się do mycia w zmywarce.
Maty można zwinąć w celu kompaktowego przechowywania.