Drukuj
Wskaźniki biologiczne, paski
Dostawca: LIOFILCHEM
91055 91067 91155 91072 91071 91064
LIOF91055EA 1240 PLN
LIOF91055 91067. 91155. 91072. 91071. 91064.
Wskaźniki biologiczne, paski
Wskaźniki sterylizacji
Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).