diwodoroortofosforan amonu, LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43837.0100
5.43837.0250
5.43837.0100EA
572
PLN
5.43837.0100
5.43837.0250
diwodoroortofosforan amonu, LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
diwodoroortofosforan amonu
Formuła:
NH₄H₂PO₄ Temp. topnienia: 190 °C Gęstość: 1,80 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00003396 Numer CAS: 7722-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) | ≥99,0% |
Identity | Passes test |
Ca (Calcium) | ≤0,10 ppm |
Cu (Copper) | ≤0,010 ppm |
Fe (Iron) | ≤0,10 ppm |
K (Potassium) | ≤10 ppm |
Na (Sodium) | ≤10 ppm |
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone | ≤10 ppm |
Chromophore purity | ≥99,999% |